GF76362666
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 763-626-66
Misura × spessore
1 m × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)