Documenti fondamentali
GF76311132
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617280
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 763-111-32
Lunghezza
100 mm
D.E.
14 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)