Documenti fondamentali
GF76147207
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
50mm rod, 8.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 761-472-07
L × diam.
50 mm × 8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)