Documenti fondamentali
GF75866664
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI020400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 758-666-64
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)