Documenti fondamentali
GF75640507
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE205115
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 756-405-07
L × diam.
25 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)