Documenti
GF75620044
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617050
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 756-200-44
Lunghezza
200 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm