GF75581310
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 4.65mm, inside diameter 4.23mm, wall thickness 0.21mm, as drawn, 99.95+%
Sinonimo/i:
Silver, AG007251
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 755-813-10
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
1000 mm × 0.21 mm
D.E. × D.I.
4.65 mm × 4.23 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)