Documenti fondamentali
GF75372396
Hastealloy® c-22
wire, 1.0 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, size 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE095350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 753-723-96
Misura
200 mm
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)