Documenti fondamentali
GF75224617
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, transparent pale amber
Sinonimo/i:
EK301125
Scegli un formato
1 EA
CHF 648.00
CHF 648.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 648.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 648.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-246-17
Lunghezza
1 m
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)