GF75183611
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 751-836-11
Lunghezza
500 m
Diametro
0.08 mm