GF75094870
Silver
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.97%
Sinonimo/i:
Silver, AG000180
About This Item
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-948-70
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.015 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)