GF75073103
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
500mm rod, 5.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NK257910
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-731-03
L × diam.
500 mm × 5.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)