Documenti fondamentali
GF74990728
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030271
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 749-907-28
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)