Key Documents
GF74951567
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 10 m, 0.02 mm diameter, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 749-515-67
Lunghezza
10 m
Diametro
0.02 mm