Documenti fondamentali
GF74847965
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
MG010400
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’280.00
CHF 1’280.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’280.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’280.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 748-479-65
Misura × spessore
200 mm × 500 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)