Documenti fondamentali
GF74809301
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinonimo/i:
AL166010
Scegli un formato
1 EA
CHF 889.00
CHF 889.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 889.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 889.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 748-093-01
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)