GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
SA200360
About This Item
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 747-424-42
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)