Key Documents
GF73506898
Platinum
foil, 0.05m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000233
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-068-98
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Bobina: diam. × spessore × largh.
0.05 m × 0.025 mm × 0.85 mm
P. eboll.
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N