GF73445373
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT285140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 734-453-73
L × diam.
0.2 m × 0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)