GF72915442
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, pale gray
Sinonimo/i:
PH307906
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 729-154-42
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6 mm
Colore
pale gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)