Documenti fondamentali
GF72452101
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 6.15mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5.15mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI027350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 724-521-01
L × spess. parete
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.15 mm × 5.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)