Documenti fondamentali
GF72414952
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), fiber, tex number 24, L 200 m, number of filaments 36
Sinonimo/i:
AM345724
Scegli un formato
1 EA
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 191.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 724-149-52
Lunghezza
200 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)