GF71962487
Indium-tin alloy, In90Sn10
50mm rod, 5.0mm diameter
Sinonimo/i:
IN027920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 719-624-87
L × diam.
50 m × 5.0 mm