Documenti fondamentali
GF71314769
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25 x 25mm, 0.004mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE010210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 713-147-69
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)