Documenti fondamentali
GF71127312
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Sinonimo/i:
AJ625710
Scegli un formato
1 EA
CHF 236.00
CHF 236.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 236.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 236.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 711-273-12
Lunghezza
10 m
Diametro
0.011 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)