Documenti fondamentali
GF71114970
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.38 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CV311450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 711-149-70
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.38 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)