Documenti fondamentali
GF71035613
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 2m coil, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI110300
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’040.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 710-356-13
Misura × spessore
2 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)