Documenti fondamentali
GF70835306
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
NI030230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 708-353-06
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)