Documenti fondamentali
GF70531691
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
FE020210
Scegli un formato
1 EA
CHF 357.00
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 357.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 705-316-91
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)