GF70381470
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Sinonimo/i:
EK306303
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 703-814-70
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
6 mm