GF69984769
Dysprosium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY000225
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-847-69
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.125 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3