Documenti fondamentali
GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617490
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-196-66
Lunghezza
450 mm
D.E.
28 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)