Documenti fondamentali
GF69793600
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220322
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 697-936-00
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)