GF69418389
Zirconium
foil, 50mm disks, thickness 0.075mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000240
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 694-183-89
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 mm × 0.075 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials