Documenti fondamentali
GF69380376
Rhenium
foil, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 0.76 mm
Sinonimo/i:
RE000234
Scegli un formato
1 EA
CHF 348.00
CHF 348.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 348.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Re
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141737
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 348.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-803-76
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
0.76 mm
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)