Documenti fondamentali
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 220 mm
Sinonimo/i:
TI010302
Scegli un formato
1 EA
CHF 482.00
CHF 482.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 482.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 482.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-520-61
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
220 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)