GF68946036
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 20 m, 0.02 mm diameter, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845020
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 689-460-36
Lunghezza
20 m
Diametro
0.02 mm