Documenti fondamentali
GF68825582
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280320
Scegli un formato
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 382.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-255-82
Misura × spessore
0.5 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)