Documenti fondamentali
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU045840
Scegli un formato
1 EA
CHF 665.00
CHF 665.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 665.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 665.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 685-910-98
Lunghezza
200 mm
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)