Documenti fondamentali
GF68425757
Bismuth
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
BI006105
Scegli un formato
1 EA
CHF 459.00
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 459.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141706
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 684-257-57
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)