Documenti fondamentali
GF68286943
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
FE045810
Scegli un formato
1 EA
CHF 821.00
CHF 821.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 821.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 821.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-869-43
Lunghezza
100 m
Diam. conduttore
0.03 mm
Spessore isolante
0.0025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)