Documenti fondamentali
GF68272544
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 0.125mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU050250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-725-44
Misura × spessore
5 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)