Documenti fondamentali
GF68123886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 100 m
Sinonimo/i:
ES345910
Scegli un formato
1 EA
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 267.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 681-238-86
Lunghezza
100 m
Diametro
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)