Documenti fondamentali
GF68061685
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.41mm, L 1 m, wall thickness 0.13 mm
Sinonimo/i:
FP307004
Scegli un formato
1 EA
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 276.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 680-616-85
Lunghezza
1 m
Spessore delle pareti
0.13 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)