Documenti fondamentali
GF68023289
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10m coil, 0.075mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070330
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’040.00
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’040.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 1’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 680-232-89
Misura × spessore
10 m × 0.075 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)