Documenti fondamentali
GF67902150
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
FE245820
Scegli un formato
1 EA
CHF 228.00
CHF 228.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 228.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 228.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyester insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-021-50
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.05 mm
Spessore isolante
0.003 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)