Documenti fondamentali
GF67856877
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
MO075140
Scegli un formato
1 EA
CHF 328.00
CHF 328.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 328.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 328.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 678-568-77
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)