Documenti fondamentali
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Sinonimo/i:
VC006303
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 676-779-80
Peso
25 g
Dimensione nominale granuli
2-3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)