Merck
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE220271
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)