Documenti
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
Sinonimo/i:
FE210321
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 667-152-74
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
150 mm
Spessore
0.25 mm